Merck
493163
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Szinonimák:
13C Labeled octanoic acid, Caprylic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3(13CH2)313CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
sűrűség
0.935 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
CCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i5+1,6+1,7+1,8+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWZKQHOCKIZLMA-WKHKRNGSSA-N
Alkalmazás
This product may be used as an analytical standard.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)