Merck
196681
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzonitrile
99%
Szinonimák:
α,α,α-Trifluoro-p-tolunitrile
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.4583 (lit.)
bp
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
mp
39-41 °C (lit.)
sűrűség
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
nitrile
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DRNJIKRLQJRKMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-(Trifluoromethyl)benzonitrile is a key intermediate in the synthesis of fluvoxamine. It participates in nickel-catalyzed arylcyanation reaction of 4-octyne.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Yasuhiro Hirata et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(31), 10964-10973 (2009-09-03)
Allyl cyanides are found to add across alkynes in the presence of a nickel/P(4-CF(3)-C(6)H(4))(3) catalyst to give polysubstituted 2,5-hexadienenitriles with defined stereo- and regiochemistry. Use of AlMe(2)Cl or AlMe(3) as a Lewis acid cocatalyst accelerates the reaction and expands the
Improving palladium-catalyzed cyanation of aryl halides: development of a state-of-the-art methodology using potassium hexacyanoferrate (II) as cyanating agent.
Schareina T, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 689(24), 4576-4583 (2004)