Merck
776998
Sigma-Aldrich
(R)-1,1,1-Trifluoro-2-propanol
≥95%
Szinonimák:
(R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5F3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]22/D +8.3°, c = 1% in chloroform
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h2,7H,1H3/t2-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GILIYJDBJZWGBG-UWTATZPHSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
64.4 °F
Lobbanási pont (C)
18 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)