Fontos dokumentumok
230766
(Trimethylsilyl)isothiocyanate
99%
Szinonimák:
Isothiocyanatotrimethylsilane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.482 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
mp
−32.8 °C (lit.)
sűrűség
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)N=C=S
InChI
1S/C4H9NSSi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLTUPERVRFLGLJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)