Fontos dokumentumok
538140
Trioctyl trimellitate
99%
Szinonimák:
TOTM, Tris(2-ethylhexyl) trimellitate
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.485 (lit.)
bp
414 °C (lit.)
sűrűség
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
505.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
263 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?