Merck
525170
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
≥98.5%
Szinonimák:
1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH[O2CCH(CH3)2]C(CH3)2CH2O2CCH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
286.41
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
öngyulladási hőmérséklet
795 °F
robbanási határérték
0.48 %, 172 °F
3.1 %, 230 °F
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
280 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
sűrűség
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CC(C)C(OC(=O)C(C)C)C(C)(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-10(2)13(20-15(18)12(5)6)16(7,8)9-19-14(17)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
TXIB is also referred to as Eastman plasticizer. 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate (TXIB) is widely used in food packaging. Its toxicity has been assessed.
Alkalmazás
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate may be used as a plasticizer in the fabrication of highly plasticized polyvinyl chloride, crosslinked by gamma irradiation.
Plasticizer.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
276.8 °F - Non-equilibrium method
Lobbanási pont (C)
136 °C - Non-equilibrium method
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cutting out phthalates.
Tullo AH.
Chemical and Engineering News, 83(46) (2006)
Radiation crosslinking of highly plasticized PVC.
Mendizabal E, et al.
Radiation Physics and Chemistry, 47(6), 305-309 (1996)
W S Cain et al.
Indoor air, 15(6), 445-457 (2005-11-05)
An experiment explored ability of subjects to detect vapors of the plasticizer TXIB (2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate) and ethanol via olfaction and via ocular and nasal chemesthesis, i.e. chemically stimulated feel. Testing, tailored to the sensitivity of each subject, produced psychometric functions
Ulrike Bönisch et al.
PloS one, 7(7), e39817-e39817 (2012-07-18)
Epidemiological studies suggest an association between exposure to volatile organic compounds (VOCs) and adverse allergic and respiratory symptoms. However, whether VOCs exhibit a causal role as adjuvants in asthma development remains unclear. To investigate the effect of VOC exposure on
The toxicology and fate of 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate.
B D Astill et al.
Toxicology and applied pharmacology, 22(3), 387-399 (1972-07-01)