Merck
D128406
Sigma-Aldrich
Didodecyl 3,3′-thiodipropionate
>97%
Szinonimák:
Thiodipropionic acid dilauryl ester
About This Item
Lineáris képlet:
S[CH2CH2CO2(CH2)11CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
514.84
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
0.2 mmHg ( 163 °C)
Minőségi szint
Teszt
>97%
Forma
powder
mp
40-42 °C (lit.)
sűrűség
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E A Eklund et al.
The Journal of biological chemistry, 265(15), 8426-8430 (1990-05-25)
Intact neutrophils possess a cellular mechanism that efficiently deactivates the microbicidal O2-generating NADPH oxidase during the respiratory burst (Akard, L. P., English, D., and Gabig, T. G. (1988) Blood 72, 322-327). The present studies directed at identifying the molecular mechanism(s)
Charlène Pouech et al.
Journal of chromatography. A, 1423, 111-123 (2015-11-12)
Polymer items are extensively present in the human environment. Humans may be consequently exposed to some compounds, such as additives, incorporated in these items. The objective of this work is to assess the human exposure to the main additives such