Merck
531014
Sigma-Aldrich
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium perfluoro-1-butanesulfonate
electronic grade, ≥99%
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3CC6H4]2IC4F9SO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
692.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
electronic grade
leírás
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Teszt
≥99%
mp
175-177 °C (lit.)
oldhatóság
PGMEA: ~40%
ethyl lactate: ~55%
γ-butyrolactone: ~65%
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.C4HF9O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h7-14H,1-6H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJBAOXYQCAKLPH-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)