Merck
72844
Supelco
Tris(2-ethylhexyl) trimellitate
analytical standard
Szinonimák:
Trioctyl trimellitate, Tris(2-ethylhexyl) trimellitate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H3-1,2,4-[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
546.78
Beilstein:
2683525
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98%
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.485 (lit.)
bp
414 °C (lit.)
sűrűség
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
435.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
224 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)