Fontos dokumentumok
B4600
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride
97%
Szinonimák:
Trimellitic anhydride, Benzene-1,2,4-tricarboxylic anhydride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
Forma
solid
robbanási határérték
7 %
mp
163-166 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
440.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
227 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?