Fontos dokumentumok
8.14732
Sigma-Aldrich
Diisodecyl phthalate
for synthesis
Szinonimák:
Diisodecyl phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid diisodecyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H46O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
446.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
247-977-1
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (acidimetric)
gőznyomás
0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
380 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
250-267 °C/7 hPa
mp
-50 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 240 °C
oldhatóság
0.00028 g/L
sűrűség
0.97 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(CCCCCCCC(C)C)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Evaluating phthalate contaminant migration using thermal desorption–gas chromatography–mass spectrometry (TD–GC–MS): This study investigates the migration of phthalates, including diisodecyl phthalate, from materials like polyvinyl chloride, providing insights crucial for assessing exposure risks associated with everyday materials (Ouchi et al., 2019).
  • Toxicity and estrogenic endocrine disrupting activity of phthalates and their mixtures: This research focuses on the health effects of various phthalates, emphasizing the potential endocrine-disrupting properties of compounds like diisodecyl phthalate, which are widely used in consumer products (Chen et al., 2014).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.968
Identity (IR): passes test
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
527.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
275.00 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)