Fontos dokumentumok
525189
Dioctyl terephthalate
≥96%
Szinonimák:
Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 217 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥96%
törésmutató
n20/D 1.49 (lit.)
bp
400 °C (lit.)
mp
−48 °C
sűrűség
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
413.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
212 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)