Fontos dokumentumok
526940
Triphenylsulfonium triflate
Szinonimák:
TPST, Triphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
mp
133-137 °C (lit.)
Minőségi szint
λmax
233 nm
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15S.CHF3O3S/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-15H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAYMLNNRGCYLSR-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?