Fontos dokumentumok
W508500
Dimethyl phthalate
≥99%
Szinonimák:
DMP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1033 °F
törésmutató
n20/D 1.515 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
sűrűség
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
294.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
146.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?