Merck
308501
Sigma-Aldrich
Benzyl butyl phthalate
98%
Szinonimák:
Butyl Benzyl Pthalate
About This Item
Lineáris képlet:
2-[CH3(CH2)3O2C]C6H4CO2CH2C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
312.36
Beilstein:
2062204
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőzsűrűség
10.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.16 mmHg ( 150 °C)
Teszt
98%
Forma
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
450 °F
törésmutató
n20/D 1.54 (lit.)
sűrűség
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRIAEXORFWYRCZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Esr1(13982)
Alkalmazás
  • Use as Plasticizer: BBP was predominantly used as a plasticizer in PVC to increase flexibility. Its application extended to products such as artificial leather, flooring, and adhesives (Wikiwand).
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Asma Verdian et al.
Journal of hazardous materials, 402, 123531-123531 (2020-07-30)
Polychlorinated biphenyls (PCBs) are considered persistent bio-accumulative toxicants which threats global food safety and environmental health. Traditional analytical techniques for detection of PCBs are time-consuming and they do not satisfy urgent need for rapid and accurate monitoring of these persistent
Wen-Ching Chen et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 74(5), 1325-1330 (2011-04-19)
This study examined the effect of benzyl butyl phthalate (BBP), a phthalate ester (PAE) and an endocrine disruptor, on water celery, Ipomoea aquatica Forsk., one of the most popular leaf vegetables in Taiwan. After 28 days of cultivation, treatment with
Jan L Lyche et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part B, Critical reviews, 12(4), 225-249 (2010-02-26)
The purposes of this review are to (1) evaluate human and experimental evidence for adverse effects on reproduction and development in humans, produced by exposure to phthalates, and (2) identify knowledge gaps as for future studies. The widespread use of
Allan C Just et al.
Environmental health perspectives, 120(10), 1475-1480 (2012-06-27)
Recent cross-sectional studies suggest a link between butylbenzyl phthalate (BBzP) in house dust and childhood eczema. We aimed to evaluate whether concentrations of monobenzyl phthalate (MBzP), the main BBzP metabolite in urine, during pregnancy are associated prospectively with eczema in
José-Luis Martínez-Guitarte et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 110-111, 84-90 (2012-01-27)
Non-coding RNAs (ncRNAs) represent an important transcriptional output of eukaryotic genomes. In addition to their functional relevance as housekeeping and regulatory elements, recent studies have suggested their involvement in rather unexpected cellular functions. The aim of this work was to