Merck
32240
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monoethyl ether acetate
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Ethyldiglycol acetate
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.21
Beilstein:
1764643
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
bp
218-219 °C (lit.)
sűrűség
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ether
SMILES string
CCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)