Merck
53262
Sigma-Aldrich
Hexylsilane
≥97.0%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H16Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.28
Beilstein:
1731336
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
törésmutató
n20/D 1.414
sűrűség
0.721 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC[SiH3]
InChI
1S/C6H16Si/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1,7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGGUMTNPIYCTSF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tang Dang et al.
Biosensors & bioelectronics, 142, 111494-111494 (2019-07-19)
Almost no analytical assays, either colorimetric or fluorescence assays, for generic microplate readers is capable of dynamic measurements of protein-protein binding or the quantification of kinetic association and dissociation constants of protein interactions. On the other hand, protein binding kinetics