Merck
900768
Sigma-Aldrich
Berkessel-Katsuki epoxidation catalyst
≥98%
Szinonimák:
Ti-Berkessel-Katsuki ligand complex, Titanium cis-1,2-diaminocyclohexane salalen catalyst
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C64H40F20N4O6Ti2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1436.73
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
Alkalmazás
Developed by Albrecht Berkessel′s lab, this is the first catalyst that allows catalytic enantioselective epoxidation of non-conjugated terminal double bonds with hydrogen peroxide as the oxidant. Eradicating multiple steps and kinetic resolution, this pre-formed chiral ligand-Ti2O2 catalyst complex provides a one-step route to enantiopure epoxides that are important intermediates for synthesis of bioactive compounds. Catalyst is recyclable under some conditions. For best results, pentafluorobenzoic acid P5360 or tetra-n-butylammonium hydrogensulfate 155837 is recommended as a co-catalyst.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)