Merck
474606
Sigma-Aldrich
(S,S)-(+)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II)
Szinonimák:
(S,S)-Co(salen), (S,S)-Jacobsen HKR catalyst
About This Item
Lineáris képlet:
[[[(CH3)3C]2C6H2-2-(O-)CH=N]2C6H10]Co
CAS-szám:
Molekulatömeg:
603.74
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
>350 °C (lit.)
Minőségi szint
SMILES string
CC(C)(C)c1cc2C=[N@@H]3[C@H]4CCCC[C@@H]4[N@H]5=Cc6cc(cc(c6O[Co]35Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.Co/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;/q;+2/p-2/b37-21+,38-22+;/t29-,30-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFWPDJKMASHRPT-IKKUFEJKSA-L
Alkalmazás
(S,S)-(+)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II) may be used as a catalyst for the Jacobsen′s hydrolytic kinetic resolution of racemic epoxides, which is a key step during the multi-step synthesis of (+)-patulolide C, macrosphelides(I and G), (-)-(3S,6R)-3,6-dihydroxy-10-methylundecanoic acid, dodoneine, epidodoneine and protein kinase C epsilon (PKCe) inhibitors.
Catalyst for the hydrolytic kinetic resolution of terminal epoxides and the enantioselective ring opening of meso epoxides.
Jogi információk
Sold under license from Sterling Pharma Solutions Limited.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A Concise Synthesis of (-)-(3S, 6R)-3, 6-Dihydroxy-10-methylundecanoic Acid Using a Cross-Metathesis Approach.
Sabitha G, et al.
Synthesis, 2010(07), 1217-1222 (2010)
Strategies for the modulation of phase II metabolism in a series of PKCe inhibitors.
Clemens JJ, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 24(15), 3398-3402 (2014)
The enantioselective Diels-Alder reaction of 1-methoxybuta-1, 3-diene with n-butyl glyoxylate catalyzed by the (salen) Cr (III) Cl and Co (II) complexes.
Kwiatkowski P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(20), 3189-3194 (2004)
Total Synthesis of (+)-Dodoneine and Its 6-Epimer.
Sabitha G, et al.
Synthesis, 2009(19), 3285-3292 (2009)
RCM mediated synthesis of macrosphelides I and G.
Sharma GVM, and Babu KV.
Tetrahedron Asymmetry, 18(18), 2175-2184 (2007)