Merck
404438
Sigma-Aldrich
(S,S)-(+)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine
98%
Szinonimák:
(S,S)-Jacobsen’s ligand
About This Item
Lineáris képlet:
[[(CH3)3C]2C6H2-2-(OH)CH=N]2C6H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
546.83
Beilstein:
5464823
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D +315 to 15°, c = 1 in methylene chloride
mp
203-206 °C (lit.)
funkcionális csoport
imine
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(\C=N\[C@H]2CCCC[C@@H]2\N=C\c3cc(cc(c3O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3/b37-21+,38-22+/t29-,30-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYNXDGNCEBQLGC-GTHUDTLPSA-N
Alkalmazás
(S,S)-(+)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine is a chiral salen-type ligand used for preparing Jacobsen′s catalyst suitable for enantioselective epoxidation of olefins lacking functional groups.
Jogi információk
Licensed through Research Corporation Technologies
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chang, S. et al.
Journal of the American Chemical Society, 58, 6939-6939 (1993)
E.N. Jacobsen et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 7063-7063 (1991)
L. Deng et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 4320-4320 (1992)
Cikkek
The first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC