Fontos dokumentumok
223832
Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride
97%
Szinonimák:
Bis(triphenylphosphine)iminium chloride, Hexaphenyldiphosphazenium chloride, PPNCl
Teszt
97%
mp
270-272 °C (lit.)
SMILES string
ClP(N=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H30ClNP2/c37-40(34-25-13-4-14-26-34,35-27-15-5-16-28-35,36-29-17-6-18-30-36)38-39(31-19-7-1-8-20-31,32-21-9-2-10-22-32)33-23-11-3-12-24-33/h1-30H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMTYWEYUVVWPQL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?