Fontos dokumentumok
527483
Poly(sodium 4-styrenesulfonate) solution
average Mw ~70,000, 30 wt. % in H2O
Szinonimák:
PSS, Poly(4-styrenesulfonic acid) sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
average Mw ~70,000
Minőségi szint
koncentráció
30 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.395
bp
100 °C
sűrűség
1.158 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.