Fontos dokumentumok
243051
Poly(sodium 4-styrenesulfonate)
average Mw ~70,000
Szinonimák:
PSS, Poly(4-styrenesulfonic acid) sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
form
powder or solid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~70,000
viszkozitás
15-55 cP, 20 %(25 °C, Brookfield)(lit.)
mp
460 °C (dec.)
oldhatóság
water and lower glycols: soluble
sűrűség
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.