Merck
81610
Supelco
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 32,000
Szinonimák:
Poly(sodium styrenesulfonate)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
Mp ~30900
Mw ~32000
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.1
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt) is used as an analytical size standard in the following:
  • Comparing poly(styrenesulfonate) (NaPSS) chain ordering between two solid interfaces and in bulk using colloidal probe atomic force microscopy (CP-AFM) and small-angle X-ray scattering (SAXS).
  • The synthesis of biohybrid materials of a stimulus-responsive hydrogel based on such a ligand-responsive DNA-protein interaction.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Structuring of polyelectrolyte (NaPSS) solutions in bulk and under confinement as a function of concentration and molecular weight
Uzum C, et al.
Macromolecules, 44(19), 7782-7791 (2011)
Conditional DNA-Protein Interactions Confer Stimulus-Sensing Properties to Biohybrid Materials
Christen, E., H., et al.
Advances in Functional Materials, 21(15), 2861-2867 (2011)