Fontos dokumentumok
409014
Poly(diallyldimethylammonium chloride) solution
20 wt. % in H2O
Szinonimák:
PDADMAC
About This Item
Javasolt termékek
form
viscous liquid
Minőségi szint
koncentráció
20 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.375
viszkozitás
60-180 cP(25 °C)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.