Fontos dokumentumok
434574
Poly(sodium 4-styrenesulfonate)
average Mw ~1,000,000, powder
Szinonimák:
PSS, Poly(4-styrenesulfonic acid) sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
molekulatömeg
average Mw ~1,000,000
viszkozitás
70-170 cP, 10 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
mp
450 °C (dec.)
oldhatóság
H2O: soluble
sűrűség
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.