Fontos dokumentumok
94904
Sodium 4-vinylbenzenesulfonate
technical, ≥90% (T)
Szinonimák:
4-Vinylbenzenesulfonic acid sodium salt, Styrene-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (T)
Forma
powder
mp
≥300 °C
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H8O3S.Na/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;/h2-6H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFTALRAZSCGSKN-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?