Merck
81612
Supelco
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 77,000
Szinonimák:
Poly(sodium styrenesulfonate)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
Mp ~82800
Mw ~77400
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.1
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)