Fontos dokumentumok
283215
Poly(allylamine hydrochloride)
average Mw ~17,500 (GPC vs. PEG std.)
Szinonimák:
PAA HCl, PAH
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~17,500 (GPC vs. PEG std.)
SMILES string
Cl.NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Chitosan/PAH polymer blend films by solution casting technique. These films can be employed in injectable drug delivery systems and tissue generation.
- Cross-linked amino-modified graphene oxide for the removal of Cr(IV) from aqueous solutions.
- Polyelectrolyte multilayers(PEMs) by the layer-by-layer method. These PEMs can be used to prepare controlled drug delivery systems and coatings with controlled cell adhesion properties.
Tulajdonságok és előnyök
- Excellent environmental stability
- Water-soluble
- Low cost
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Recently, layer-by-layer (LbL) assembly has emerged as a versatile, gentle and, simple method for immobilization of functional molecules in an easily controllable thin film morphology.1,2 In this short review, we introduce recent advances in functional systems fabricated by using the mild, yet adaptable LbL technique.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.