Merck
518352
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol, polymer-bound
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Szinonimák:
DHP resin, Ellman′s DHP resin
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
keresztkötés
1 % cross-linked
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
a címkézés mértéke
~0.7 mmol/g loading
SMILES string
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C3CC(COCc4ccccc4)OC=C3
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Ellman group developed electron-rich phosphine ligands for C-H functionalization and tert-Butanesulfinamide for asymmetric amine synthesis.