Fontos dokumentumok
479144
Poly(allylamine) solution
average Mw ~65,000, 10 wt. % in H2O
Szinonimák:
PAH
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
average Mw ~65,000
Minőségi szint
koncentráció
10 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.382
viszkozitás
~250 cP(25 °C)(lit.)
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C
SMILES string
NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.