Fontos dokumentumok
525693
6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Szinonimák:
2-Bromo-6-formylpyridine, 2-Bromopyridine-6-carboxaldehyde, 2-Bromopyridyl-6-carboxaldehyde, 2-Formyl-6-bromopyridine, 6-Bromo-2-formylpyridine, 6-Bromo-2-pyridinecarbaldehyde, 6-Bromopicolinaldehyde, 6-Bromopyridine-2-aldehyde
Teszt
97%
mp
81-85 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 6-([2,2′-bi(1,3-dithiolylidene)]-4-yl)picolinaldehyde
- tris(2-pyridylmethyl)amine (Tpy) derivative having Tpy core bearing a 3-formyl-phenyl substituent on one of the three arms
- syn- and anti- forms of 4-(6-bromopyridin-2-yl)-3-methyl-3-phenyloxetan-2-one
- 6-(2,4,6-triisopropylphenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?