Merck
638285
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
97%
Méret kiválasztása
5 G
46 000,00 Ft
46 000,00 Ft
Listaár115 000,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
46 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4BrNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
46 000,00 Ft
Listaár115 000,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
81-82 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
bromo
SMILES string
[H]C(=O)c1ccncc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOBDKWLIAQKADB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)