Merck
694177
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
95%
Szinonimák:
5-Bromo-2-picolinaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4BrNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
mp
91-96 °C
funkcionális csoport
aldehyde
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(C=O)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-5-1-2-6(4-9)8-3-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQVLPMNLLKGGIU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)