Merck
662933
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Szinonimák:
2-Formyl-6-methoxypyridine, 6-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.532
bp
103-104 °C/20 mmHg
sűrűség
1.140 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(OC)n1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7-4-2-3-6(5-9)8-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDNWTNODZDSPNZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Synthesis of the corresponding α-pyridoin via treatment with NaCN.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Masashi Hatanaka et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(24), 6763-6770 (2005-08-30)
Focusing on alpha-pyridoin (1, 1,2-di(2-pyridyl)-1,2-ethenediol) as the lead compound of the novel antioxidative enediol, we synthesized 5,5'- or 6,6'-bis-substituted derivatives of 1 from disubstituted pyridines. The antioxidant activity of 1 and its synthetic derivatives 2-7 was evaluated by DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl