Merck
M78208
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
98%
Szinonimák:
2-Picoline-6-carboxaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.14
Beilstein:
107476
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
törésmutató
n20/D 1.527 (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(C=O)n1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-3-2-4-7(5-9)8-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHISYUZBWDSPQL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sakthi Raje et al.
Chemistry, an Asian journal, 13(11), 1458-1466 (2018-04-01)
Koneramines (LR OR', R=Ph or Ts; R'=Me, iPr) and their complexes were found to emerge from the system of pyridine-2-carboxaldehyde and N-phenyl/tosylethylenediamine when a primary or secondary alcohol was used as solvent. Imidazolidinylpyridines (LR , R=Ph or Ts) became major
Muniyandi Sankaralingam et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(22), 7181-7193 (2017-04-19)
A series of Ni(ii) complexes of the types [Ni(L)(CH