Merck
D43115
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromopyridine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3Br2N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.89
Beilstein:
108922
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98%
Forma
crystals
mp
117-119 °C (lit.)
SMILES string
Brc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Angélique Kergreis et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(65), 14938-14946 (2020-06-11)
A series of cyclometallated mono- and di-nuclear platinum(II) complexes and the parent organic ligand, 2,6-diphenylpyridine 1 (HC^N^CH), have been synthesized and characterized. This library of compounds includes [(C^N^C)PtII (L)] (L=dimethylsulfoxide (DMSO) 2 and triphenylphosphine (PPh3 ) 3) and [((C^N^C)PtII )2