Fontos dokumentumok
644102
5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
97%
Összes fotó(2)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4BrNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
98-102 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
bromo
SMILES string
[H]C(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-1-5(4-9)2-8-3-6/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGUVGKAEOFPLDT-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?