Merck
632147
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
96%
Szinonimák:
2-Bromo-3-formylpyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4BrNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
funkcionális csoport
aldehyde
bromo
SMILES string
[H]C(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-5(4-9)2-1-3-8-6/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNFWMEFWZWXLIN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)