Merck
597872
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-6-bromopyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6BrNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
51-55 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUJTWTUYVOEEFW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)