Merck
429112
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-methylpyridine
98%
Szinonimák:
2-Bromo-6-picoline, 2-Methyl-6-bromopyridine, 6-Bromo-2-methylpyridine, 6-Bromo-2-picoline, 6-Methyl-2-bromopyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6BrN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.02
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.562 (lit.)
bp
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.512 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Cc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOHDPICLICFSOP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Bromo-6-methylpyridine is a bromopyridine derivative. It is formed when 2-chloro-6-methylpyridine is heated with bromotrimethylsilane. Its synthesis from various methods have been reported.
Alkalmazás
2-Bromo-6-methylpyridine may be used in the synthesis of the following:
  • 6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridine
  • 6-methyl-2-pyridyl-2-pyridylmethanone
  • 2-methyl-6-(trimethylsilyl)-pyridine
  • N,N′-bis-(6-methylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2- diaminocyclohexane (cydiampy)
  • 2-methyl-6-(trimethylstannanyl)pyridine
  • 2-(6-methylpyridin-2-yl)propan-2-ol
  • bis[(2-bromo-6-methylpyridinium)hexafluorosilicate] monohydrate
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
206.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
97 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nickel complexes with new bidentate P,N phosphinitooxazoline and-pyridine ligands: Application for the catalytic oligomerization of ethylene.
Speiser F, et al.
Inorganic Chemistry, 43(5), 1649-1658 (2004)
Crystallographic report:[N,N'-Bis-(6-methylpyrid-2-ylium)-(1R, 2R)-1,2-diaminocyclohexane] bis-[(p-cymene)-trichlororuthenate(II)].
Cabeza JA, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 19(1), 209-210 (2005)
3-(2-Pyridyl)-[1,2,3] triazolo [1,5-a] pyridines. An experimental and theoretical (DFT) study of the ring-chain isomerization.
Abarca B, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 3(21), 3905-3910 (2005)
Preparation, structure and properties of pyridinium/bipyridinium hexafluorosilicates.
Gelmboldt VO, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 160, 57-63 (2014)
Synthesis of Dimethylbipyridines by the Reductive Coupling of 2-Halomethylpyridines with Nickel Catalyst.
Rajalakshmanan E and Alexander V.
Synthetic Communications, 35(6), 891-895 (2005)