Fontos dokumentumok
P62208
3-Pyridinecarboxaldehyde
98%
Szinonimák:
Nicotinaldehyde
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.549 (lit.)
bp
78-81 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.141 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)