Merck
374601
Sigma-Aldrich
Tributylphenylstannane
97%
Szinonimák:
Phenyltributylstannane, Phenyltributyltin, Tributylphenyltin
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5Sn[(CH2)3CH3]3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
367.16
Beilstein:
3610571
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.516 (lit.)
bp
125-128 °C/0.14 mmHg (lit.)
sűrűség
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-5H;3*1,3-4H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)