Merck
566748
Sigma-Aldrich
Bis(pentafluorophenyl)zinc
97%
Szinonimák:
Zinc 1,2,3,4,5-pentafluorobenzene-6-ide
About This Item
Lineáris képlet:
(C6F5)2Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
399.50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zinc
mp
100-105 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c([Zn]c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/2C6F5.Zn/c2*7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKAUXNIMJYZJDE-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)