Merck
524492
Sigma-Aldrich
4,4′-Oxydiphthalic anhydride
97%
Szinonimák:
3,3′,4,4′-Diphenyl ether tetracarboxylic acid dianhydride, 3,3′,4,4′-Diphenyl ether tetracarboxylic dianhydride, 3,3′,4,4′-Diphenyl oxide tetracarboxylic dianhydride, 5,5′-Oxybis[1,3-isobenzofurandione]
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H6O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
310.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
225-229 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)c2cc(Oc3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3)ccc12
InChI
1S/C16H6O7/c17-13-9-3-1-7(5-11(9)15(19)22-13)21-8-2-4-10-12(6-8)16(20)23-14(10)18/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQGYZOYWNCKGEK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Peng-Yang Huang et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(1) (2020-01-02)
This study investigated films with remarkably high electrical conductivity after they were easily prepared from organic/inorganic nanohybrid solutions containing an organic polymeric dispersant and two-dimensional nanoscale silicate platelets as the inorganic stabilizer dispersed with silver nanoparticles. Transmission electron microscopy shows
Meng-Ge Huangfu et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-05)
Protection of intrinsically brittle quartz chromatographic columns (CCs) from breakage or property deterioration in gas chromatography (GC) analysis has become an important research topic regarding high-temperature GC techniques. Polyimide (PI) has proved to be the most suitable protective coating for
An Yang et al.
Dental materials journal, 36(5), 560-565 (2017-06-02)
The aim of the study was to evaluate the effect of modifying polymethyl methacrylate (PMMA) denture base material with polyimide (PI) on its flexural property and biocompatibility. Low molecular weight (1,500 g/mol) PI was synthesized and small amount of PI