Fontos dokumentumok
8.07516
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride
for synthesis
Szinonimák:
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride, Pyromellitic dianhydride
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
EC index szám:
201-898-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
630 °C
hatékonyság
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
397-400 °C/1013 hPa
mp
284-287 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 380 °C
térfogatsúly
400‑600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H2O6/c11-7-3-1-4-6(10(14)16-8(4)12)2-5(3)9(13)15-7/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for synthesis
Alkalmazás
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride for synthesis. CAS 89-32-7, molar mass 218.12 g/mol.
Analízis megjegyzés
Assay (estericification)≥ 97.0 %Melting range (lower value)≥ 284 °CMelting range (upper value)≤ 288 °CIdentity (IR)passes test
Piktogramok
CorrosionHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
716.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
380 °C - closed cup