Fontos dokumentumok
N818
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride
Szinonimák:
NTCDA
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
mp
>300 °C (lit.)
félvezető tulajdonságok
N-type (mobility=0.003 cm2/V·s)
SMILES string
O=C1OC(=O)c2ccc3C(=O)OC(=O)c4ccc1c2c34
InChI
1S/C14H4O6/c15-11-5-1-2-6-10-8(14(18)20-12(6)16)4-3-7(9(5)10)13(17)19-11/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTVNOVQHSGMMOV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.