Merck
463310
Sigma-Aldrich
3,3′,4,4′-Biphenyltetracarboxylic dianhydride
97%
Szinonimák:
s-BPDA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H6O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
299-305 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)-c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C16H6O6/c17-13-9-3-1-7(5-11(9)15(19)21-13)8-2-4-10-12(6-8)16(20)22-14(10)18/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKDNYTOXBCRNPV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3,3′,4,4′-Biphenyltetracarboxylic dianhydride (s-BPDA) is a rigid symmetric polyamide with a diamine having a long distance between amine groups and reactive endgaps.
Alkalmazás
s-BPDA can be used in the synthesis of high molecular weight aromatic polyamide fibers. It can also be used in the formation of hybrid nanocomposite films.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Microstructure and properties of 3, 3?, 4, 4?-biphenyltetracarboxylic dianhydride (BPDA)-p-phenylene diamine (PDA) polyimide/poly (vinylsilsesquioxane) hybrid nanocomposite films
Wahab MA, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42(20), 5189-5199 (2004)
High performance aromatic polyimide fibers, 3. A polyimide synthesized from 3, 3?, 4, 4?-biphenyltetracarboxylic dianhydride and 2, 2?-dimethyl-4, 4?-diaminobiphenyl
Eashoo M, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 195(6), 2207-2225 (1994)
High thermal stable thermoplastic-thermosetting polyimide film by use of asymmetric dianhydride (a-BPDA)
Sasaki T, et al.
Polymer, 46(18), 6968-6975 (2005)
Mengjie Zhang et al.
Journal of colloid and interface science, 547, 136-144 (2019-04-06)
The aim of this study is to prepare a fibrous membrane scaffold that possesses a frogspawn structure for high-efficiency oil-water separation. Polyamic acid was first electrospun onto a rotating wheel-collector to obtain the fibrous membrane. Subsequently, post-processing by immersion in