Fontos dokumentumok
8.43262
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride
for synthesis
Szinonimák:
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H8O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
217-009-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
powder
mp
300 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)C2C3C4C(C(C2C1=O)C=C3)C(=O)OC4=O
InChI
1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8)16/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3