Merck
476307
Sigma-Aldrich
3,4′-Oxydianiline
97%
Szinonimák:
3,4′-DAPE, 3,4′-Diaminodiphenyl ether, 3,4′-Oxydiphenylamine, 3-(4-Aminophenoxy)aniline, 3-(4-Aminophenoxy)benzenamine
About This Item
Lineáris képlet:
O(C6H4NH2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
bp
207 °C/1 mmHg (lit.)
mp
67-71 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Oc2cccc(N)c2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBMISJGHVWNWTE-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)